Få mere at vide
1,8-diaminooktan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426736
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426736 25 g 25g
11436736 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11426736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23885.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 373-44-4 | C8H22Cl2N2 | 217.18 g/mol
1,8-Diaminooctan er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,8-Diaminooctane er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand
575g/L.
Bemærkninger
Luftfølsom& hygroskopisk. Uforeneligt med oxidationsmidler, kuldioxid, luft, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 373-44-4
Molekylær formel C8H22Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 217.18
MDL nummer MFCD00008248
InChI nøgle ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392
PubChem CID 24250
ChEBI CHEBI:73112
IUPAC navn octan-1,8-diamin
SMIL [Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Diaminooctane
Smeltepunkt 50°C to 54°C
pH 11.7
Kogepunkt 225°C to 226°C
Flammepunkt 106°C (223°F)
Lugt Amine-like
Mængde 25 g
FN nummer UN3259
Beilstein 1735426
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water 575g/L.
Formel vægt 144.26
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Diaminooctane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Octamethylenediamine