Få mere at vide
1,8-diaminooktan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10664952 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10664952 25 g Glasflaske 25g
10122810 100 g Glasflaske 100g
10783455 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10664952 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112310250
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 373-44-4 | C8H22Cl2N2 | 217.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 373-44-4
Molekylær formel C8H22Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 217.18
MDL nummer MFCD00008248
InChI nøgle ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392
PubChem CID 24250
ChEBI CHEBI:73112
SMIL [Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 8-Diaminooctane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50.0°C to 54.0°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 165g/mL
Kogepunkt 225.0°C to 226.0°C
Flammepunkt 115°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)8NH2
Mængde 25 g
Beilstein 04, 271
Opløselighedsinformation Solubility in water: 575g/L (20°C).
IUPAC navn octan-1,8-bis(aminium)dichlorid
Formel vægt 144.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Solidified Crystalline Mass
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Diaminooctane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.