Få mere at vide
1,8-Diaminonaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Diaminonaphthalene |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2 |
| Formel vægt | 158.0844 |