Få mere at vide
1,8-Diaminonaphthalene, 97%
Artikelnummer. 10304082 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10304082 5 g Glasflaske 5g
10592072 100 g Glasflaske 100g
10151292 500 g Glasflaske 500g
10257543 2.5 kg Glass Bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10304082 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371180050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 479-27-6 | C10H10N2 | 158.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 479-27-6
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.2
MDL nummer MFCD00004033
InChI nøgle YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diaminonaphthalene, 1,8-naphthalenediamine, 1,8-naphthylenediamine, unii-ika7029yh9, ccris 8398, 1,8-diaminonapthalene, 1,8-diamino naphthalene, 1,8-naphthalene diamine, acmc-209kb1, ksc236e9t
PubChem CID 68067
IUPAC navn naphthalen-1,8-diamin
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 8-Diaminonaphthalene
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 63.0°C to 66.0°C
Farve Brun eller Grå til Grå-Rød
Kogepunkt 205.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 195°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H6(NH2)2
Mængde 5 g
Beilstein 13, 205
Merck Index 15, 6457
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, slightly soluble in chloroform
Formel vægt 158.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Mass or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Diaminonaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.