Få mere at vide
1,8-Diaminonaphthalene, 97%
Artikelnummer. 11489190
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489190 250 g 250g
11479190 50 g 50g
11469190 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489190 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15966.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 479-27-6 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
1,8-Diaminonaphthalen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,8-Diaminonaphthalen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt,
der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed lidt opløselig i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 479-27-6
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.204
MDL nummer MFCD00004033
InChI nøgle YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diaminonaphthalene, 1,8-naphthalenediamine, 1,8-naphthylenediamine, unii-ika7029yh9, ccris 8398, 1,8-diaminonapthalene, 1,8-diamino naphthalene, 1,8-naphthalene diamine, acmc-209kb1, ksc236e9t
PubChem CID 68067
IUPAC navn naphthalen-1,8-diamin
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Diaminonaphthalene
Smeltepunkt 61°C to 65°C
Kogepunkt 205°C (12 mmHg)
Flammepunkt 195°C (383°F)
Mængde 250 g
Beilstein 742841
Merck Index 14,6372
Opløselighedsinformation slightly soluble in water.
Formel vægt 158.2
Procent renhed 97%