Få mere at vide
1,8-Diaminonaphthalene, 97%
Artikelnummer. 11469190
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11469190
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15966.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 479-27-6 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
1,8-Diaminonaphthalen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,8-Diaminonaphthalen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt,
der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed lidt opløselig i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 479-27-6
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.204
MDL nummer MFCD00004033
InChI nøgle YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diaminonaphthalene, 1,8-naphthalenediamine, 1,8-naphthylenediamine, unii-ika7029yh9, ccris 8398, 1,8-diaminonapthalene, 1,8-diamino naphthalene, 1,8-naphthalene diamine, acmc-209kb1, ksc236e9t
PubChem CID 68067
IUPAC navn naphthalen-1,8-diamin
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Diaminonaphthalene
Smeltepunkt 61°C to 65°C
Kogepunkt 205°C (12 mmHg)
Flammepunkt 195°C (383°F)
Mængde 1000 g
Beilstein 742841
Merck Index 14,6372
Opløselighedsinformation slightly soluble in water.
Formel vægt 158.2
Procent renhed 97%