Få mere at vide
1,8-Di-p-toluidinoanthraquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Di-p-toluidinoanthraquinone |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C28H22N2O2/c1-17-9-13-19(14-10-17)29-23-7-3-5-21-25(23)28(32)26-22(27(21)31)6-4-8-24(26)30-20-15-11-18(2)12-16-20/h3-16,29-30H,1-2H3 |
| Formel vægt | 418.17 |