Få mere at vide
1,8-Cineole, 99%
Artikelnummer. 10695522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10695522 5 g Glasflaske 5g
10605532 100 g Glasflaske 100g
10588883 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10695522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00 DKK
    325.65 DKK / 5g
    Spare 59.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 470-82-6 | C10H18O | 154,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 470-82-6
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00167977
InChI nøgle WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
IUPAC navn 2,2,4-trimethyl-3-oxabicyclo[2.2.2]octan
SMIL CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Cineole
Smeltepunkt 1,5 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9225g/mL
Kogepunkt 176 °C til 177 °C
Flammepunkt 49 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4550 til 1,46
Mængde 5 g
Beilstein 17,II,32
Merck Index 15, 3938
Specifik vægtfylde 0.9225
Specifik rotation -0,3° til +0,3° (20 °C, 589 nm) (rent)
Opløselighedsinformation (i ethanol (70% v/v)) 1:2
Formel vægt 154.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske