Få mere at vide
1,8-Cineole, 99%
Beskrivelse
Eucalyptol er en ingrediens i mange mærker af mundskyl og hostedæmpende midler. Det kontrollerer hypersekretion af slim i luftvejene og astma via anti-inflammatorisk cytokinhæmning. Eucalyptol er en effektiv behandling af ikke-purulent rhinosinusitis. Eucalyptol reducerer betændelse og smerte, når det påføres topisk. Det dræber leukæmiceller in vitro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Eucalyptol er en ingrediens i mange mærker af mundskyl og hostedæmpende midler. Det kontrollerer hypersekretion af slim i luftvejene og astma via anti-inflammatorisk cytokinhæmning. Eucalyptol er en effektiv behandling af ikke-purulent rhinosinusitis. Eucalyptol reducerer betændelse og smerte, når det påføres topisk. Det dræber leukæmiceller in vitro.
Opløselighed
Opløseligt i vand (3500 mg/L (ved 21 °C). Blandbar med ether, alkohol, chloroform, iseddike, olier. Opløselig i ethanol, ethylether; svagt opløseligt i kultetrachlorid.
Bemærkninger
Opbevar dette kemikalie under afkølede temperaturer og væk fra mineralsyrer og baser. Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares på et tørt, godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Cineole |
| Smeltepunkt | 1,0 °C |
| Tæthed | 0.923 |
| Kogepunkt | 176 °C til 177 °C |
| Flammepunkt | 49 °C (120 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.4575 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN3271 |
| Beilstein | 105109 |
| Vis mere |