Få mere at vide
1,8-Cineole, 99%
Artikelnummer. 11434983
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434983 100 mL 100ml
11444983 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434983 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12269.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 470-82-6 | C10H18O | 154,25 g/mol
Eucalyptol er en ingrediens i mange mærker af mundskyl og hostedæmpende midler. Det kontrollerer hypersekretion af slim i luftvejene og astma via anti-inflammatorisk cytokinhæmning. Eucalyptol er en effektiv behandling af ikke-purulent rhinosinusitis. Eucalyptol reducerer betændelse og smerte, når det påføres topisk. Det dræber leukæmiceller in vitro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Eucalyptol er en ingrediens i mange mærker af mundskyl og hostedæmpende midler. Det kontrollerer hypersekretion af slim i luftvejene og astma via anti-inflammatorisk cytokinhæmning. Eucalyptol er en effektiv behandling af ikke-purulent rhinosinusitis. Eucalyptol reducerer betændelse og smerte, når det påføres topisk. Det dræber leukæmiceller in vitro.
Opløselighed
Opløseligt i vand (3500 mg/L (ved 21 °C). Blandbar med ether, alkohol, chloroform, iseddike, olier. Opløselig i ethanol, ethylether; svagt opløseligt i kultetrachlorid.
Bemærkninger
Opbevar dette kemikalie under afkølede temperaturer og væk fra mineralsyrer og baser. Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares på et tørt, godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 470-82-6
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00167977
InChI nøgle WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
IUPAC navn 2,2,4-trimethyl-3-oxabicyclo[2.2.2]octan
SMIL CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cineole
Smeltepunkt 1 °C
Tæthed 0.92
Kogepunkt 176 °C til 177 °C
Flammepunkt 49 °C (120 °F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.4575
Mængde 100 mL
FN nummer UN3271
Beilstein 105109
Merck Index 14,3895
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (3500 mg/L (ved 21 °C). Blandet med æter, alkohol, kloroform, iseddikesyre, olier. Opløselig i ethanol, ethylether; let opløseligt i carbontetrachlorid.
Formel vægt 154.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Cineole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Cineol