Få mere at vide
1,8-Cineol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eucalyptol (1,8-Cineole) |
| CAS | 470-82-6 |
| Molekylær formel | C10 H18 O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl-, p-Menthane, 1,8-epoxy- (8CI), 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineol, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane, 1,8-Eucalyptol, 2-Oxa-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.2]octane, Cajeputol, Cineol, Cineole, Eucaliptol, Eucalyptol, Eucalyptole, Eucalytol, Eucapur, Eukalyptol, NSC 6171, Terpan, p-Cineole, Cineolum |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2 |
| IUPAC navn | 2,2,4-trimethyl-3-oxabicyclo[2.2.2]oktan |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.25 |
| Formel vægt | 154.1358 |