Få mere at vide
Corning™ 1 til 8° Klæbende temperaturstrimler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15545535
Temperaturområde (metrisk):
1 til 8 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 15545535
Brand: Corning™ 432091
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med XT Cooling Core til CoolBox XT og CoolBox 2XT. Corning™ 1 til °8 C klæbende temperaturstrimler har flydende krystal temperaturdisplay, viser temperatur på overfladen med 1 C °opløsning.
Til brug med XT Cooling Core til CoolBox XT og CoolBox 2XT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Permanent
Farve Sort
Vise LCD
Produkttype Temperaturstrimmel
Til brug med (udstyr) XT kølekerne til CoolBox XT og CoolBox 2XT
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Temperaturområde (metrisk) 1 til 8 °C
Længde (metrisk) 10.2 cm
Bredde (metrisk) 1.3 cm
Højde (metrisk) 0.13 cm