Få mere at vide
1,8-Bis(maleimido)triethyleneglycol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Bis-maleimidotriethyleneglycol |
| CAS | 115597-84-7 |
| Molekylær formel | C14 H16 N2 O6 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O6/c17-11-1-2-12(18)15(11)5-7-21-9-10-22-8-6-16-13(19)3-4-14(16)20/h1-4H,5-10H2 |
| SMIL | O=C1C=CC(=O)N1CCOCCOCCN2C(=O)C=CC2=O |
| IUPAC navn | 1-[2-[2-[2-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)ethoxy]ethoxy]ethyl]pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.29 |
| Formel vægt | 308.1008 |