Få mere at vide
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2/c1-15(2)12-9-5-7-11-8-6-10-13(14(11)12)16(3)4/h5-10H,1-4H3 |
| Formel vægt | 214.147 |