Få mere at vide
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene, 98+%
Artikelnummer. 11319993
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319993 10 g 10g
11329993 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319993 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00313.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20734-58-1 | C14H18N2 | 214.312 g/mol
1,8-bis(dimethylamino)naphthalen anvendes i syntesen af C-substitueret t-BuNH-8,9-R,Ra-nido-7,8,9-C3B8H9 (R,R? = H,H; MeH; Mig, Mig; Ph,H og Ph,Ph) tricarbollide forbindelser. Det blev også brugt til fremstilling af mættede fluoralkyl(hydrido)-komplekser af Iridium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,8-bis(dimethylamino)naphthalen anvendes til syntese af C-substitueret t-
BuNH-8,9-R,R′ -nido-7,8,9-C3B8H9 (R,R′ = H,H; MeH; Mig, Mig; Ph,H og Ph,Ph) tricarbollide forbindelser. Det blev også brugt til fremstilling af mættede fluoralkyl(hydrido)-komplekser af Iridium.
Opløselighed Opløselig i organiske
opløsningsmidler.
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20734-58-1
Molekylær formel C14H18N2
Molekylvægt (g/mol) 214.312
MDL nummer MFCD00003920
InChI nøgle GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-bis dimethylamino naphthalene, n1,n1,n8,n8-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine, proton sponge, 1,8-bis dimethylamino naphtalene, n,n,n',n'-tetramethyl-1,8-naphthalenediamine, proton-sponge, 1,8-naphthalenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, unii-6s79d2p9h8, 1,8-bis-dimethylamino naphthalene, n,n,n',n'-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
PubChem CID 88675
IUPAC navn 1-N,1-N,8-N,8-N-tetramethylnaphthalen-1,8-diamin
SMIL CN(C)C1=CC=CC2=C1C(=CC=C2)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Smeltepunkt 47°C to 51°C
Kogepunkt 144°C to 145°C (7 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN3263
Beilstein 396782
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vægt 214.31
Procent renhed ≥98%