Få mere at vide
1,8,9-Trihydroxyanthracen, 97%
Artikelnummer. 15560311 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15560311 5 g 5g
15505276 1 g 1g
15515276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15560311 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457770050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1143-38-0 | C14H10O3 | 226,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1143-38-0
Molekylær formel C14H10O3
Molekylvægt (g/mol) 226.23
MDL nummer MFCD00053409
InChI nøgle NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
PubChem CID 2202
ChEBI CHEBI:37510
IUPAC navn 1,8-dihydroxy-10H-anthracen-9-on
SMIL OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8,9-Trihydroxyanthracene
Smeltepunkt 178,0 °C til 181,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i kloroform, acetone, benzen, let opløselig i alkohol, ether, glasialt eddikesyre
Formel vægt 226.23
Procent renhed 97%