Få mere at vide
1,8,9-trihydroxyanthracen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8,9-Trihydroxyanthracene |
| Smeltepunkt | 178.0°C to 181.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, acetone, benzene, slightly soluble in alcohol, ether, glacial acetic |
| Formel vægt | 226.23 |
| Procent renhed | 97% |