Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8,9-Trihydroxyanthracene |
| Smeltepunkt | 178.0°C to 181.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, acetone, benzene, slightly soluble in alcohol, ether, glacial acetic |
| Formel vægt | 226.23 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 1,8,9-Trihydroxyanthracene
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Dihydroxyanthracen-9(10H)-one