Få mere at vide
1,8,15,22-Tetrazacyclooctacosane-2,7,16,21-tetraone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8,15,22-Tetrazacyclooctacosane-2,7,16,21-tetraone |
| CAS | 4238-35-1 |
| Molekylær formel | C24 H44 N4 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Nylon 6,6 Dimer |
| InChI formel | InChI=1S/C24H44N4O4/c29-21-13-5-6-15-23(31)27-19-11-3-4-12-20-28-24(32)16-8-7-14-22(30)26-18-10-2-1-9-17-25-21/h1-20H2,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32) |
| SMIL | O=C1CCCCC(=O)NCCCCCCNC(=O)CCCCC(=O)NCCCCCCN1 |
| IUPAC navn | 1,8,15,22-tetrazacyclooctacosane-2,7,16,21-tetrone |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.64 |
| Formel vægt | 452.3363 |