missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,8,15,22-Tetraazacyclononacosane-2,9,16,23-tetrone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8,15,22-Tetraazacyclononacosane-2,9,16,23-tetrone |
| CAS | 5834-63-9 |
| Molekylær formel | C24 H44 N4 O4 |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H44N4O4/c29-21-13-5-1-9-17-25-22(30)14-6-2-11-19-27-24(32)16-8-4-12-20-28-23(31)15-7-3-10-18-26-21/h1-20H2,(H,25,30)(H,26,29)(H,27,32)(H,28,31) |
| SMIL | O=C1CCCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCCN1 |
| IUPAC navn | 1,8,15,22-tetrazacyclooctacosane-2,9,16,23-tetrone |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.631 |
| Formel vægt | 452.336 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?