Få mere at vide
1,7-Phenanthroline, 99%
Artikelnummer. 10336494 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10336494 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10336494 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426110010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 230-46-6 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 7-Phenanthroline
CAS 230-46-6
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77°C to 78°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C12H8N2
MDL nummer MFCD00004971
Mængde 1 g
Synonym pyridino 2,3-f quinoline, ccris 7840, 1,7 phenanthroline, acmc-20ap0u, opera_id_785, 1,7-phenanthroline
InChI nøgle OZKOMUDCMCEDTM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=C2C(C=CC3=NC=CC=C23)=C1
IUPAC navn 1,7-phenanthroline
Molekylvægt (g/mol) 180.21
PubChem CID 67473
ChEBI CHEBI:36418
Formel vægt 180.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,7-Phenanthroline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /