Få mere at vide
1,7-oktadiyn, 98%
Artikelnummer. 10002100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10002100 50 g Glasflaske 50g
10772211 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10002100 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171340500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2615.00 DKK
    2195.65 DKK / 50g
    Spare 419.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 871-84-1 | C8H10 | 106,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 871-84-1
Molekylær formel C8H10
Molekylvægt (g/mol) 106.17
MDL nummer MFCD00008580
InChI nøgle DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70099
IUPAC navn octa-1,7-diyn
SMIL C#CCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 7-Octadiyne
Navn note 98%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 135,0 °C til 136,0 °C
Flammepunkt 23 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HC≡C(CH2)4C≡CH
Brydningsindeks 1,4454 til 1,4474
Mængde 50 g
Beilstein 01, II, 248
Specifik vægtfylde 0.8
Formel vægt 106.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,7-Octadiyne
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.