Få mere at vide
1,7-oktadiyn, 98%
Artikelnummer. 11462508
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462508 50 g 50g
11452508 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15829.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 871-84-1 | C8H10 | 106,17 g/mol
1,7-Octadiyne er en nyttig bifunktionel kædeforlængerenhed. Det deltager i dannelsen af uran(IV) vinylkomplekser. Den reagerer frustreret Lewis par P(o-tolyl)3/B(C6F5)3 ved acetylen CC-kobling for at give det zwitterioniske produkt. Det gennemgår den reduktive ringslutning under reaktion med Re2Cl4(a-dppm)2 (dppm = Ph2PCH2PPh2) og giver firdobbeltbundet dirhenium(III)-kompleks Re2Cl3(a,η 2-C8H7)(a-dppm)2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,7-Octadiyne er en nyttig bifunktionel kædeforlængerenhed. Det deltager i dannelsen af uran(IV) vinylkomplekser. Den reagerer frustreret Lewis par P(o-tolyl)3/B(C6F5)3 ved acetylen CC-kobling for at give det zwitterioniske produkt. Det gennemgår den reduktive ringslutning under reaktion med Re2Cl4(μ -dppm)2 (dppm = Ph2PCH2PPh2) og giver firdobbeltbundet dirhenium(III)-kompleks Re2Cl3(μ ,η2-C8H7)(μ -dppm)2.
Opløselighed Ikke blandbar eller
svær at blande.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 871-84-1
Molekylær formel C8H10
Molekylvægt (g/mol) 106.17
MDL nummer MFCD00008580
InChI nøgle DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70099
IUPAC navn octa-1,7-diyn
SMIL C#CCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,7-Octadiyne
Tæthed 0.81
Kogepunkt 135 °C til 136 °C
Flammepunkt 23 °C (73 °F)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.446
Mængde 50 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1697275
Opløselighedsinformation Ikke blandet eller svær at blande.
Formel vægt 106.17
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,7-Octadiyne
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,7-Octadiyne