Få mere at vide
1,7-octadien, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10366770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10366770 100 mL 100ml
10075683 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366770 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129351000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3710-30-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3710-30-3
Molekylær formel C8H14
Molekylvægt (g/mol) 110.20
MDL nummer MFCD00008668
InChI nøgle XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-octadiene, .alpha.,.omega.-octadiene, unii-n4h29t34j2, octa-1,7-dien, acmc-209iqt, 4-01-00-01038 beilstein handbook reference, wln: 1u6u1
PubChem CID 19460
IUPAC navn octa-1,7-dien
SMIL C=CCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 7-Octadiene
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -70.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7400g/mL
Kogepunkt 114.0°C to 121.0°C
Flammepunkt 9°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.50%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CH(CH2)4CH=CH2
Brydningsindeks 1.4210 to 1.4230
Mængde 100 mL
FN nummer 2309
Specifik vægtfylde 0.74
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.08g/L (20°C). Other solubilities: miscible with methanol, cyclohexane, benzene,, isopropanol and petroleumether
Viskositet 0.5 mPa.s (20°C)
Formel vægt 110.2
Procent renhed 98.5%
Fysisk form Væske