Få mere at vide
1,7-octadien, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362007
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362007 500 mL 500ml
11352007 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07659.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3710-30-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
1,7-Octadien anvendes i organisk syntese. Det bruges også til at studere og vurdere strukturen og reaktionshastigheden i olefinringlukkende metatese af en række simple diener. Yderligere bruges det i en undersøgelse til at undersøge mikromønstrede overflader fremstillet ved plasmapolymerisation. Det fungerer som en tværbinder såvel som en kilde til ethylen i cross-enyne metatese (CEYM)-relaterede reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,7-Octadien anvendes i organisk syntese. Det bruges også til at studere og vurdere strukturen og reaktionshastigheden i olefinringlukkende metatese af en række simple diener. Yderligere bruges det i en undersøgelse til at undersøge mikromønstrede overflader fremstillet ved plasmapolymerisation. Det fungerer som en tværbinder såvel som en kilde til ethylen i cross-enyne metatese (CEYM)-relaterede reaktioner.
Opløselighed
Blandbar med methanol og cyclohexan. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3710-30-3
Molekylær formel C8H14
Molekylvægt (g/mol) 110.20
MDL nummer MFCD00008668
InChI nøgle XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-octadiene, .alpha.,.omega.-octadiene, unii-n4h29t34j2, octa-1,7-dien, acmc-209iqt, 4-01-00-01038 beilstein handbook reference, wln: 1u6u1
PubChem CID 19460
IUPAC navn octa-1,7-dien
SMIL C=CCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,7-Octadiene
Smeltepunkt <-70°C
Tæthed 0.735
Kogepunkt 118°C to 120°C
Flammepunkt 5°C (41°F)
Lugt Strong
Lineær formel CH2=CH(CH2)4CH=CH2
Brydningsindeks 1.422
Mængde 500 mL
FN nummer UN2309
Beilstein 605288
Opløselighedsinformation Miscible with methanol and cyclohexane. Slightly miscible with water.
Formel vægt 110.2
Procent renhed 97%