Få mere at vide
1,7-Heptanediol, TRC
Artikelnummer. 30407023
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30407023 25 g
1 options
Artikelnummer. 30407023 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH27995025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,7-Heptanediol
CAS 629-30-1
Molekylær formel C7 H16 O2
Mængde 25 g
Synonym 1,7-Dihydroxyheptane, NSC 3821, α,ω-Heptanediol, ω-Heptanediol
InChI formel InChI=1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2
SMIL OCCCCCCCO
IUPAC navn Heptan-1,7-diol
Molekylvægt (g/mol) 132.2
Formel vægt 132.115