Få mere at vide
1,7-Heptanediol, 95%
Beskrivelse
1,7-Heptandiol bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,7-heptandiol bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, lidt opløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med reduktionsmidler, oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider og chlorformiater. Opbevares adskilt fra syrechlorider og syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,7-Heptanediol |
| Smeltepunkt | 17 °C til 18 °C |
| Tæthed | 0.953 |
| Kogepunkt | 258 °C til 260 °C |
| Flammepunkt | 127 °C (260 °F) |
| Brydningsindeks | 1.455 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1633482 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, let opløselig i æter. |
| Formel vægt | 132.2 |
| Vis mere |