Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 7-Heptanediol |
| Navn note | 95% |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 17 °C til 19 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9510g/mL |
| Kogepunkt | 259 °C |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |