Få mere at vide
1,7-Heptanediol, 95%
Artikelnummer. 10346750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10346750
Brand: Thermo Scientific Acros 120350100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 629-30-1 | C7H16O2 | 132.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-30-1
Molekylær formel C7H16O2
Molekylvægt (g/mol) 132.2
MDL nummer MFCD00002987
InChI nøgle SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-heptanediol, 1,7-dihydroxyheptane, heptamethylene glycol, alpha,omega-heptanediol, .alpha.,.omega.-heptanediol, a,?-heptanediol, 1,7-heptandiol, .omega.-heptanediol, pubchem11489, acmc-1bsor
PubChem CID 12381
IUPAC navn heptan-1,7-diol
SMIL C(CCCO)CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 7-Heptanediol
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 17°C to 19°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9510g/mL
Kogepunkt 259°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO(CH2)7OH
Brydningsindeks 1.4535 to 1.4565
Mængde 10 g
Beilstein 01, 489
Specifik vægtfylde 0.951
Formel vægt 132.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske efter smeltning