Få mere at vide
1,7-Dioxaspiro[5.5]undekan, TRC
Artikelnummer. 30382743
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382743 500 mg
30372825 5 g
30373505 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382743 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD486325500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 180-84-7
Molekylær formel C9 H16 O2
Molekylvægt (g/mol) 156.22
Synonym 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane, Olean
IUPAC navn 1,7-dioxaspiro[5.5]undekane
SMIL C1CCC2(CCCCO2)OC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H16O2/c1-3-7-10-9(5-1)6-2-4-8-11-9/h1-8H2
Formel vægt 156.115