Få mere at vide
1,7-Dioxaspiro[5.5]undekan, 98%
Artikelnummer. 11460237
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460237 100 g 100g
11440237 5 g 5g
11450237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21664.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 180-84-7 | C9H16O2 | 156,225 g/mol
Velegnet til brug i økologisk landbrug.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Velegnet til brug i økologisk landbrug.
Opløselighed Opløseligt i vand 1,0g
/L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 180-84-7
Molekylær formel C9H16O2
Molekylvægt (g/mol) 156.225
MDL nummer MFCD00011578
InChI nøgle GBBVHDGKDQAEOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olean, unii-khi3qeq4zj, 1,7-dioxaspiro 5,5 undecane, khi3qeq4zj, r-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, s-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olive-fly ketal, eco-trap
PubChem CID 67437
IUPAC navn 1,7-dioxaspiro[5.5]undecan
SMIL C1CCOC2(C1)CCCCO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Tæthed 1.02
Kogepunkt 193 °C
Flammepunkt 63 °C (64 °C)
Brydningsindeks 1.464
Mængde 100 g
Beilstein 105997
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 1,0 g/L.
Formel vægt 156.23
Procent renhed 98%