Få mere at vide
1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane, 98%
Artikelnummer. 11450237
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11450237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21664.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 180-84-7 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Velegnet til brug i økologisk landbrug.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Velegnet til brug i økologisk landbrug.
Opløselighed Opløseligt i vand 1,0g
/L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 180-84-7
Molekylær formel C9H16O2
Molekylvægt (g/mol) 156.225
MDL nummer MFCD00011578
InChI nøgle GBBVHDGKDQAEOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olean, unii-khi3qeq4zj, 1,7-dioxaspiro 5,5 undecane, khi3qeq4zj, r-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, s-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olive-fly ketal, eco-trap
PubChem CID 67437
IUPAC navn 1,7-dioxaspiro[5.5]undecan
SMIL C1CCOC2(C1)CCCCO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Tæthed 1.02
Kogepunkt 193°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Brydningsindeks 1.464
Mængde 25 g
Beilstein 105997
Opløselighedsinformation Soluble in water 1.0g/L.
Formel vægt 156.23
Procent renhed 98%