missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,7-Dimethyluric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,7-Dimethyluric Acid |
| CAS | 33868-03-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H8 N4 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O3/c1-10-3-4(8-6(10)13)9-7(14)11(2)5(3)12/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,14) |
| SMIL | CN1C(=O)NC2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O |
| IUPAC navn | 1,7-dimethyl-3,9-dihydropurine-2,6,8-trione |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.16 |
| Formel vægt | 196.0596 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?