Få mere at vide
1,7-Dimethylfluorene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,7-Dimethylfluorene |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14/c1-10-6-7-13-12(8-10)9-15-11(2)4-3-5-14(13)15/h3-8H,9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 194.1096 |