missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,7-Dimethyl-phenanthrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,7-Dimethylphenanthrene |
| CAS | 483-87-4 |
| Molekylær formel | C16H14 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Pimanthrene, Phenanthrene, 1,7-dimethyl-; |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14/c1-11-6-8-15-13(10-11)7-9-14-12(2)4-3-5-16(14)15/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1 |
| IUPAC navn | 1,7-dimethylphenanthrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.28 |
| Formel vægt | 206.1096 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?