Få mere at vide
1,7-Dihydroxynaphthalen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,7-Dihydroxynaphthalene |
| CAS | 575-38-2 |
| Molekylær formel | C10H8O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | NC 002, NSC 62686, 1,7-Naphthalenediol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O2/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,11-12H |
| SMIL | Oc1ccc2cccc(O)c2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.17 |
| Formel vægt | 160.0524 |