Få mere at vide
1,7-Dihydroxynaphthalen, 97%
Artikelnummer. 11317649
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317649 25 g 25g
11307649 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28261.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 575-38-2 | C10H8O2 | 160,172 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 575-38-2
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.172
MDL nummer MFCD00035720
InChI nøgle ZUVBIBLYOCVYJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-dihydroxynaphthalene, 1,7-naphthalenediol, napthalene-1,7-diol, unii-7d42f605cs, ccris 7895, 1,7 dihydroxynaphthalene, 2,8-dihydroxynaphthalene, acmc-1aqz2, unii-m7uz7bfo3a component
PubChem CID 68462
IUPAC navn naphthalen-1,7-diol
SMIL C1=CC2=C(C=C(C=C2)O)C(=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,7-Dihydroxynaphthalene
Smeltepunkt 180 °C til 184 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 160.17
Procent renhed 97%