missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,7-Dihydroxynaphthalen, 97%

Artikelnummer. 11307649
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307649 5 g 5g
11317649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11307649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28261.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 575-38-2 | C10H8O2 | 160,172 g/mol

Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.

Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.

Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 575-38-2
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.172
MDL nummer MFCD00035720
InChI nøgle ZUVBIBLYOCVYJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-dihydroxynaphthalene, 1,7-naphthalenediol, napthalene-1,7-diol, unii-7d42f605cs, ccris 7895, 1,7 dihydroxynaphthalene, 2,8-dihydroxynaphthalene, acmc-1aqz2, unii-m7uz7bfo3a component
PubChem CID 68462
IUPAC navn naphthalen-1,7-diol
SMIL C1=CC2=C(C=C(C=C2)O)C(=C1)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,7-Dihydroxynaphthalene
Smeltepunkt 180 °C til 184 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 160.17
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.