Få mere at vide
1,7-Dideazaadenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,7-Dideazaadenine |
| CAS | 74420-00-1 |
| Molekylær formel | C7H7N3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Amino-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3/c8-6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4H,(H3,8,9,10) |
| SMIL | Nc1ccnc2[nH]ccc12 |
| IUPAC navn | 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vægt | 133.064 |