Få mere at vide
1,7-Dichloroheptan-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,7-Dichloroheptan-4-one |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12Cl2O/c8-5-1-3-7(10)4-2-6-9/h1-6H2 |
| Formel vægt | 182.0265 |