Få mere at vide
1,7-Dibromoheptane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,7-Dibromoheptane |
| CAS | 4549-31-9 |
| Molekylær formel | C7 H14 Br2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Heptane, 1,7-dibromo-, 1,7-Dibromoheptane, Heptamethylene dibromide, NSC 56149 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2 |
| SMIL | BrCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 1,7-dibromoheptane |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.9941 |
| Formel vægt | 255.9462 |