Få mere at vide
1,7-Diaminoheptan, 98%
Artikelnummer. 11307875
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307875 5 g 5g
11317875 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307875 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02853.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 646-19-5 | C7H18N2 | 130,24 g/mol
1,7-Diaminoheptan anvendes til fremstilling af 7-amino-1-guanidinooctan og 1,7-diamino-trans-hept-3-en, som anvendes som en deoxyhypusinsyntaseinhibitor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,7-diaminoheptan anvendes til fremstilling af 7-amino-1-guanidinooctan og 1,7-diamino-trans-hept-3-en, som anvendes som en deoxyhypusinsyntaseinhibitor.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, acetone, ether og benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 646-19-5
Molekylær formel C7H18N2
Molekylvægt (g/mol) 130.24
MDL nummer MFCD00008246
InChI nøgle PWSKHLMYTZNYKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-diaminoheptane, 1,7-heptanediamine, heptamethylenediamine, chembl28242, h2n ch2 7nh2, heptan-1,7-diamin, 1,9-diazanonane, acmc-1atsg, 1,7-heptamethylenediamine
PubChem CID 69533
IUPAC navn heptan-1,7-diamin
SMIL NCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,7-Diaminoheptane
Smeltepunkt 26°C to 30°C
Tæthed 0.86
Kogepunkt 223°C to 225°C
Flammepunkt 87°C (188°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel H2N(CH2)7NH2
Brydningsindeks 1.459
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 1734159
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,acetone,ether and benzene.
Formel vægt 130.24
Procent renhed 98%