Få mere at vide
1,7-Diaminoheptan, 98%
Artikelnummer. 10080910 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10080910 5 g Glasflaske 5g
10418640 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10080910 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112200050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 646-19-5 | C7H18N2 | 130,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 646-19-5
Molekylær formel C7H18N2
Molekylvægt (g/mol) 130.24
MDL nummer MFCD00008246
InChI nøgle PWSKHLMYTZNYKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-diaminoheptane, 1,7-heptanediamine, heptamethylenediamine, chembl28242, h2n ch2 7nh2, heptan-1,7-diamin, 1,9-diazanonane, acmc-1atsg, 1,7-heptamethylenediamine
PubChem CID 69533
IUPAC navn heptan-1,7-diamin
SMIL NCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 7-Diaminoheptane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 26 °C til 30 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 223 °C til 225 °C
Flammepunkt 87 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)7NH2
Mængde 5 g
Beilstein 04, 271
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 130.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,7-Diaminoheptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.