Få mere at vide
1,7-bis(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497565
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497565 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15497565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26293.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 162148-48-3 | C20H40N4O4 | 400,56 g/mol
Mellemprodukt i fremstillingen af chelateringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mellemprodukt til fremstilling af chelateringsmidler.
Opløselighed
Opløselig i acetone, acetonitril, ethylacetat, chloroforme, cyclohexan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,7-Bis(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
CAS 162148-48-3
Molekylær formel C20H40N4O4
MDL nummer MFCD09263303
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroskopisk
Synonym di-tert-butyl 2,2'-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diyl diacetate, 1,7-bis tert-butoxycarbonylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diacetic acid 1,7-bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-7-2-tert-butoxy-2-oxoethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl acetate, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-bis t-butyl acetate, 1,7-bis carbo-tert-butoxymethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-bis acetic acid tert-butyl ester, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diacetic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-7-2-tert-butoxy-2-oxo-ethyl-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl acetate, tert-butyl 2-7-2-2-methylpropan-2-yl oxy-2-oxoethyl-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl acetate
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, acetonitril, ethylacetat, chloroform, cyclohexan. Uopløselig i vand.
InChI nøgle OERWIIJOLSXGAQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CCNCC1
IUPAC navn tert-butyl-2-{7-[2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl}acetat
Molekylvægt (g/mol) 400.56
PubChem CID 393881
Formel vægt 400.56