Learn More
1-(7-Amino-2-methyl-1-benzofuran-3-yl)ethanone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-(7-Amino-2-methyl-1-benzofuran-3-yl)ethanone |
| CAS | 174186-83-5 |
| Molekylær formel | C11H11NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-6(13)10-7(2)14-11-8(10)4-3-5-9(11)12/h3-5H,12H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)c1c(C)oc2c(N)cccc12 |
| IUPAC navn | 1-(7-amino-2-methyl-1-benzofuran-3-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vægt | 189.079 |