missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(7-Amino-2-methyl-1-benzofuran-3-yl)ethanone, TRC

Artikelnummer. 30324065
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324065 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1339611G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(7-Amino-2-methyl-1-benzofuran-3-yl)ethanone
CAS 174186-83-5
Molekylær formel C11H11NO2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H11NO2/c1-6(13)10-7(2)14-11-8(10)4-3-5-9(11)12/h3-5H,12H2,1-2H3
SMIL CC(=O)c1c(C)oc2c(N)cccc12
IUPAC navn 1-(7-amino-2-methyl-1-benzofuran-3-yl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 189.21
Formel vægt 189.079
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.