Få mere at vide
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31018259
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31018259 500 g -
31017477 100 g -
31015470 25 g -
31016746 5 g 5g
31017939 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31018259 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD126470500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
CAS 10373-78-1
Molekylær formel C10H14O2
MDL nummer MFCD00064160
Mængde 500 g
SMIL O=C1C(C2(C)C)(C)CCC2C1=O
Molekylvægt (g/mol) 166.22
Procent renhed 98%