Få mere at vide
1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-aminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10217762
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10217762 1 g 1g
10066764 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10217762 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RDP00128DA
Kemiske identifikatorer
CAS 32768-19-7
Molekylær formel C10H20ClN
Molekylvægt (g/mol) 189.727
MDL nummer MFCD00180693
InChI nøgle XVVITZVHMWAHIG-VMKQZJJLSA-N
Synonym 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-amine hydrochloride, bornylamine, hydrochloride, bornylamine hydrochloride, 1,7,7-trimethylnorbornan-2-amine, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 hept-2-ylamine, chloride, 4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-amine hydrochloride
PubChem CID 55283045
IUPAC navn (1R,4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-amin;hydrochlorid
SMIL CC1(C2CCC1(C(C2)N)C)C.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 7, 7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 189.73
Procent renhed 97%