Få mere at vide
1-[6-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10574984
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10574984 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10152754 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10555860 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10574984 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW03804DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 127561-18-6
Molekylær formel C10H12F3N3
Molekylvægt (g/mol) 231.222
InChI nøgle IAOMYUZAXMFANI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 2-piperazino-6-trifluoromethyl pyridine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, acmc-209bcl, 4-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine
PubChem CID 11424740
IUPAC navn 1-[6-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]piperazin
SMIL C1CN(CCN1)C2=CC=CC(=N2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 231.22
Procent renhed 97%