Få mere at vide
1,6-naphthyridin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15535986 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15535986 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15535986 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457670010
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Naphthyridine
CAS 253-72-5
Smeltepunkt 36,0 °C til 38,0 °C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H6N2
MDL nummer MFCD00059750
Mængde 1 g
Synonym 1,6-diazanaphthalene, 1,6 naphthyridine, 1,6-pyridopyridine, unii-s1t14p7ow7, pyridino 4,3-b pyridine, 1,6naphthyridine, 1,6-naphthyridine, pubchem18071, acmc-1chvm, pyrido 4,3-b pyridine
InChI nøgle VSOSXKMEQPYESP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=C2C=CN=CC2=C1
IUPAC navn 1,6-naphthyridin
Molekylvægt (g/mol) 130.15
PubChem CID 67488
ChEBI CHEBI:36627
Formel vægt 130.15
Procent renhed 96%